Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Aquaporin Z Membrane Protein Standard
Artikelnummer. p-200056762 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20μ g
5 x 20μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30089626 20μ g
30088670 5 x 20μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30089626 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A66693
De Thermo Scientific Pierce Aquaporin Z Membrane Protein Standard er et højt valideret rent membranprotein formuleret til direkte infusion med native massespektrometrieksperimenter.
The Thermo Scientific™ Pierce™ Aquaporin Z Membrane Protein Standard is a highly validated pure membrane protein formulated for direct infusion native mass spectrometry experiments.
De Thermo Scientific Pierce Aquaporin Z Membrane Protein Standard er et højt valideret rent membranprotein formuleret til direkte infusion med native massespektrometrieksperimenter.
Egenskaber ved Pierce Aquaporin Z Membrane Protein Standard inkluderer:
  • Positiv kontrolprøve —aquaporin Z proteinproduktion optimeret og valideret til brug i naturlig massespektrometri
  • Omhyggeligt testet —højkvalitets, ensartet proteinstandard dokumenteret via partispecifikt analysecertifikat
  • Praktisk —klar-til-brug format med hvert engangs hætteglas tilstrækkeligt til 5 injektioner
Opnå tillid til dine metoder uden at spilde dyrebare prøver
Metodeudvikling til membranproteinanalyse giver unikke udfordringer. Pierce Aquaporin Z Membrane Protein Standard giver succes ved at lade dig teste parametre og fejlfinde problemer uden at spilde uerstattelige prøver. Denne høje renhedsstandard indeholder tilstrækkeligt materiale til flere kvalitative eksperimenter ved direkte infusion eller LC/MS. Du kan bruge det til at verificere systemets ydeevne, justere parametre og udvikle native LC/MS-metoder uden at bekymre dig om at udtømme dine rigtige prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Tetramer
Formulering Væske i 0,05 % LDAO, 200 mM ammoniumacetat; pH 7,4
Til brug med (udstyr) Q-Exactive™ UHMR, HMRn mulighed slået til Tribrid Serie MS-systemer
Materiale Aquaporin Z
Produkttype Protein standard
Mængde 20μ g
Farve Farveløs
Grad Masse Spec Grade
Molekylvægt (g/mol) 98.120 Da
Form Væske
Må kun benyttes til forskning.