Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Triple Quadrupole Calibration Solution, udvidet masseområde
Artikelnummer. 15322627 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15322627 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 15322627 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88340
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Få både positiv og negativ ioniseringskalibrering af Thermo Scientific™ Triple Stage Quadrupole instrumenter ved hjælp af Thermo Scientific™ Pierce™ Triple Quadrupole Calibration Solution, Extended Mass Range, som er en blanding af 14 meget rene, ioniserbare komponenter (masseområde: 69 m/z til 2800 m/z).
De Thermo Scientific Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution, Extended Mass Range, er en blanding af 14 meget rene, ioniserbare komponenter (masseområde: 69 m/z til 2800 m/z) designet til både positiv og negativ ioniseringskalibrering af Thermo Scientific Triple Stage Quadrupole instrumenter.
  • Forbedret massenøjagtighed - udvidet masseområde designet til at forbedre massenøjagtigheden sammenlignet med eksisterende kalibreringsløsninger
  • Positiv og negativ tilstandskalibrering - enkelt formulering med udvidede masseområder for begge ioniseringskalibreringstilstande
  • Meget valideret - højkvalitets, strengt testet formulering med partispecifikke analysecertifikater
  • Klar til brug - referencestandard kan fyldes direkte i en sprøjte og injiceres i instrumentet
  • Stabil - opbevares ved 2 til 8 °C i 18 måneder
Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution er en klar-til-brug formulering, der er blevet optimeret til både positiv og negativ ioniseringskalibrering af instrumenter. Den udvidede rækkevidde (69 m/z til 2800 m/z) forbedrer ydeevnen af Thermo Scientific Quantiva™ og Endura™ Triple Quadrupole massespektrometre. Derudover er Triple Quadrupole Calibration Solution, Extended Mass Range, fremstillet på en ISO 9001 facilitet og hvert parti er kvalitetskontrolleret med strenge specifikationer. Den stabile løsning leveres i en lækagesikker PTFE-flaske med høj renhed.
Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution, Extended Mass Range, formuleringen indeholder 14 forbindelser, der er ioniserbare i både positiv og negativ tilstand til instrumentkalibrering. Formuleringen er specifikt optimeret til brug med TSQ Endura™ Serie og TSQ Quantiva™ Serie instrumenter. Kalibreringsløsningen er også kompatibel med TSQ Quantum™ Serie#, TSQ Discovery™ Serie#, TSQ Quantum Ultra™ Serie#, TSQ Kvante Access™ Serie#, og TSQ Vantage™ Serie# instrumenter ved hjælp af listen over anbefalede masser.
Positiv tilstand (m/Z): 69,0447, 142,1590, 322,0481, 622,0289,
922,0098 Negativ tilstand (m/Z): 59,0128, 112,9845, 301,9970, 701, 701,
701. brug af kalibreringsprocedure:
TSQ Series Kom godt i gang-vejledning (70111-97152)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Kalibreringsløsning
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring 1 x 10 mL
Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Udgangsmateriale Peptider, Små molekyler
Endelig produkttype Peptider, små molekyler
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Kalibrering
Mængde 10 mL
Form Væske