Kits og mastermixes til cDNA-syntese
cDNA-syntesesæt og mastermix er uundværlige værktøjer til avanceret genetisk forskning og diagnostik, da de er essentielle for omdannelse af RNA til komplementært DNA med høj effektivitet og nøjagtighed. De gør forskellige molekylærbiologiske opgaver enklere, for eksempel RT-PCR og genekspressionsanalyse, ved at levere pålidelige og reproducerbare resultater.
Thermo Scientific RevertAid RT omvendt transkriptionskit
Thermo Scientific™ RevertAid RT-kittet er et komplet system til effektiv syntese af første-strengs cDNA fra mRNA- eller total-RNA-skabeloner. Kittet anvender RevertAid Reverse Transcriptase (RT), som har lavere RNase H-aktivitet sammenlignet med AMV-revers transkriptase.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix
Thermo Scientific Maxima første-strengs cDNA-syntesekit til RT-qPCR
Thermo Scientific™ Maxima første-strengs cDNA-syntesekit til RT-qPCR, som fås med eller uden dsDNase, er et praktisk system optimeret til cDNA-syntese i to-trins kvantitative RT-PCR-applikationer (RT-qPCR).
Thermo Scientific™ Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR
Ressourcer og relaterede oplysninger
Retningslinjer for at undgå RNase-kontaminering
Følg disse trin for at undgå RNase-kontaminering.
Guidelines to Avoid RNase Contamination
Pålidelig analyse af RNA-prøver fra fuldblod
Udfør cDNA-syntese, selv når RNA er begrænset, nedbrudt eller muligvis kontamineret
pH Calibration Guide
Ofte stillede spørgsmål
DNA-syntesekits og mastermixes bruges almindeligvis til:
  • Genekspressionsanalyse: omdannelse af RNA til komplementært DNA (cDNA) til kvantitativ PCR (qPCR) eller revers transkriptions-PCR (RT-PCR) for at måle genekspressionsniveauer.
  • Kloning og sekventering: opbygning af cDNA-biblioteker til klonings- og sekventeringsformål, så forskere kan undersøge gensekvenser og genfunktioner.
  • RNA-Seq: forberedelse af prøver til RNA-sekventering (RNA-Seq) for at analysere transkriptomer og identificere genekspressionsmønstre under forskellige forhold eller behandlinger.
  • Funktionel genomik: undersøgelse af geners funktion ved at analysere deres ekspressionsprofiler, og hvordan de ændrer sig som reaktion på forskellige stimuli eller genetiske modifikationer.
  • Diagnostik: påvisning og kvantificering af viralt RNA eller andre RNA-biomarkører i kliniske prøver til diagnostiske formål, såsom identifikation af infektioner eller sygdomstilstande.
  • RNA-kvalitet og -kvantitet: Nedbrudt eller kontamineret RNA kan føre til lavt cDNA-udbytte og upålidelige resultater. Det kan afhjælpes ved at anvende RNA-ekstraktionsmetoder af høj kvalitet, vurdere RNA-integriteten ved hjælp af gelelektroforese eller en bioanalysator og kvantificere RNA nøjagtigt, før cDNA-syntese påbegyndes.
  • Enzyminhibering: Kontaminanter såsom salte, phenol eller ethanol fra RNA-ekstraktion kan hæmme reverse transkriptase-enzymet. Dette kan afhjælpes ved at rense RNA grundigt for at fjerne kontaminanter, eventuelt anvende RNA-oprensningskits og sikre korrekte vasketrin under RNA-ekstraktion.
  • Primerdesign og specificitet: Dårligt designede primere kan føre til uspecifik amplifikation eller ineffektiv cDNA-syntese. Design i stedet primere, der er specifikke for target-RNA, undgå områder med sekundære strukturer, og valider primerne ved hjælp af in silico-værktøjer eller eksperimentel test.
  • Sekundære strukturer i skabelonen: RNA’s sekundære strukturer kan forhindre reverse transkriptase-enzymet i effektivt at syntetisere cDNA. Brug additiver som DMSO eller betain til at reducere sekundære strukturer, og optimer reaktionsbetingelserne for at minimere deres påvirkning.
  • Kontaminering: Hvis der forekommer kontaminering med genomisk DNA eller andre RNA-kilder, kan resultatet blive falsk positive resultater eller unøjagtig kvantificering. Anvend DNase-behandling til at fjerne genomisk DNA, implementer strenge foranstaltninger til kontamineringskontrol (f.eks. ved brug af RNase-frie reagenser og forbrugsvarer), og medtag no-RT-kontroller for at kontrollere for genomisk DNA-kontaminering.
  1. Enzymkvalitet og -effektivitet: Sørg for, at kittet indeholder reverse transkriptase-enzymer af høj kvalitet, som giver høj effektivitet og nøjagtighed ved cDNA-syntese. Dette er afgørende for præcise og pålidelige resultater.
  2. Kompatibilitet med efterfølgende arbejdstrin: Kontrollér, om cDNA-syntesekittet er kompatibelt med de planlagte efterfølgende arbejdstrin, såsom qPCR, RT-PCR eller næstegenerations-sekventering. Nogle kits er optimeret til specifikke arbejdstrin.
  3. Reaktionsbetingelser og fleksibilitet: Overvej, hvilke reaktionsbetingelser kittet kræver, herunder temperatur og tid. Det kan være en fordel at vælge kits med fleksible reaktionsbetingelser, hvis eksperimenterne har forskellige opsætninger.
  4. Brugervenlighed og protokollens enkelthed: Kits med færre trin og forenklede procedurer kan spare tid og reducere risikoen for fejl.
  5. Omkostninger og værdi for pengene: Vurder kittets pris i forhold til antallet af reaktioner, det giver mulighed for. Overvej den samlede værdi for pengene, herunder kvaliteten af reagenserne og resultaternes pålidelighed.
Shop efter mærke