Få mere at vide
Invitrogen™ Nukleasefrit vand (ikke DEPC-behandlet)
Beskrivelse
Nukleasefrit, ikke-DEPC-behandlet vand til NGS, PCR, qPCR, dPCR og RNA/DNA-workflows, hvilket leverer verificeret renhed og pålidelig ydeevne. Dette molekylærbiologi-kvalitetsvand produceres gennem kontrolleret produktion og flertrinsrensning for at opnå høj renhed og ensartet ydeevne. Hver batch gennemgår funktionel test for at bekræfte fraværet af RNase, exonuklease- og uspecifik endonukleaseaktivitet, hvilket sikrer nukleinsyreintegritet under forberedelse, opbevaring og efterfølgende applikationer. Fremstillet i de USA under ISO 9001 og ISO 13485 certificerede kvalitetssystemer understøttes det af omfattende kvalitetskontroldokumentation for fuld sporbarhed og reproducerbarhed.
- Testet for nukleaseaktivitet – Hvert parti testes for RNase-, exonuklease- og endonukleaseaktivitet ved hjælp af validerede metoder for at sikre egnethed til følsomme molekylærbiologiske anvendelser
- Ikke-DEPC-behandlet – Eliminerer risikoen for rester af diethylpyrocarbonat (DEPC) og biprodukter, der kan hæmme DNA-polymerase, hvilket sikrer pålidelig PCR-ydeevne og gør det egnet til følsomme anvendelser som oocytmikroinjektion
- Optimeret til qPCR og sekventeringsarbejdsgange – Ideel til PCR, qPCR, dPCR, næste generations sekventering og nukleinsyrelagring
Avanceret fremstilling og kvalitetskontrol
Fremstillet i Austin, TX, USA under ISO 9001 og ISO 13485 certificerede kvalitetssystemer, gennemgår dette molekylærbiologi-kvalitetsvand avanceret rensning for at opnå en resistivitet på 18 MΩ ·cm, inklusive omvendt osmose, deionisering, autoklaver og endelig membranfiltrering. Hver batch understøttes af omfattende kvalitetskontrol og Certificate of Analysis (COA)-dokumentation, hvilket sikrer fuld sporbarhed, reproducerbarhed og overholdelse af laboratoriekvalitetsstandarder.
Valideret nukleasefri ydeevne
Hver batch testes for RNase, exonuklease og uspecifik endonukleaseaktivitet ved hjælp af validerede metoder. Denne testning understøtter brugen af vandet i arbejdsgange, hvor det er kritisk at opretholde nukleinsyreintegritet, herunder prøveforberedelse, opbevaring og efterfølgende molekylære anvendelser.
PCR-kompatibel, DEPC-fri formulering
I modsætning til DEPC-behandlet vand eliminerer denne formulering risikoen for resterende kemisk interferens fra diethylpyrocarbonat. DEPC og dets biprodukter kan hæmme DNA-polymerase og kompromittere PCR-effektiviteten. Ved at undgå DEPC-behandling understøtter dette vand pålidelig ydeevne i PCR, qPCR, dPCR og næste generations sekventering, samtidig med at det muliggør brug i DEPC-følsomme applikationer som oocytmikroinjektion.
Ensartet ydeevne for kritiske arbejdsgange
Med et pH-interval fra 6 til 8 og molekylærbiologiske specifikationer er dette nukleasefri vand optimeret til ensartet ydeevne i kritiske arbejdsgange, hvor forureningskontrol, datapålidelighed og prøveintegritet er afgørende.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Grad | Molekylær biologi |
| Emballage | Flaske |
| Behandling(er) | Ikke DEPC-behandlet |
| Mængde | 1 x 1000 mL |
| Oprensningsmetode | Autoklavet, membranfiltreret |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Ambion |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.