Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ Dobbeltstrenget cDNA-syntesesæt
Artikelnummer. p-4921680
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10729803 10 reaktioner 10 reaktioner
10073372 50 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729803 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11917010
Indeholder
Reagents and buffers for 10 first- and second-strand cDNA synthesis reactions converting 25-50μg total RNA or 0.2-5μg mRNA into double-stranded cDNA.
Kræver
Primer
Maksimer udbyttet af fuld-længde cDNA, såvel som af den samlede cDNA-syntese
Indeholder alle de reagenser (undtagen en oligo (dT)-holdig primer), der er nødvendige for at lave dobbeltstrenget cDNA af høj kvalitet fra totalt RNA eller poly A + -selekteret RNA (mRNA).
Enkel, pålidelig og problemfri
SuperScript Double-Stranded cDNA Synthesis Kit tilbyder en enkel, pålidelig og problemfri metode, hvorved RNA-skabeloner kan konverteres til cDNA til brug i klonings- og bibliotekskonstruktionseksperimenter. Reaktionerne beskrevet i SuperScript Double-Stranded cDNA Synthesis Kit-protokollen er designet til at konvertere 25 –50 μg totalt RNA eller –0,2 μ5 g mRNA til første- og andenstrengs-cDNA (lever din egen primer). Nyd fordelene ved en testet protokol og reagenser af ensartet kvalitet. For at få det bedst mulige cDNA-produkt ved hjælp af dette kit, skal du bruge et RNA-substrat af høj kvalitet.
  • Pålidelighed: hver buffer, reagens og enzym i sættet er af samme høje kvalitet, som du forventer af Life Technologies
  • Ydeevne: SuperScript II er et enzym, du kan stole på til højtydende, højkvalitets, generel, førstestrengssyntese
  • Optimal temperatur: 42 °C
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-mærkning, ekspressionsarray-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, mikroarray-analyse, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese, PCR og Real-Time PCR, omvendt transkription
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: Sættet inkluderer reagenser og buffere til 10 første- og andenstrengs cDNA-syntesereaktioner, der omdanner 25-50μ g total RNA eller 0,2-5μ g mRNA til dobbeltstrenget cDNA.
Opbevaring: Opbevares ved -20 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Kit
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Produktlinje SuperScript
Produkttype cDNA-syntesesæt
Mængde 10 reaktioner
Omvendt transkriptase SuperScript™ II
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Mikroarray analyse
Endelig produkttype cDNA (dobbeltstrenget)
Prøvetype RNA