Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima H Minus dobbeltstrenget cDNA-syntesesæt
Artikelnummer. p-7188045 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
200 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16652247 50 reaktioner -
17164891 200 reaktioner 200 reaktioner
13293159 10 reaktioner 10 reaktioner
15707536 10 reaktioner 10 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16652247 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K2562
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific Maxima H Minus Dobbeltstrenget cDNA Synthesis Kit er et komplet system til effektiv syntese af dobbeltstrenget cDNA fra totalt RNA eller mRNA.
Thermo Scientific Maxima H Minus Dobbeltstrenget cDNA Synthesis Kit er et komplet system til effektiv syntese af dobbeltstrenget cDNA fra totalt RNA eller mRNA. Første- og andenstrengs cDNA-syntesereaktioner udføres i det samme rør uden behov for mellemliggende organisk ekstraktion eller ethanoludfældningstrin. Dette praktiske enkeltrørsformat fremskynder synteseproceduren og maksimerer cDNA-gendannelse. Sættet indeholder færdigblandede komponenter for at reducere antallet af pipetteringstrin, der er nødvendige for at fuldføre proceduren.
Første- og andenstrengs cDNA-syntesereaktioner udføres i det samme rør uden behov for mellemliggende organisk ekstraktion eller ethanoludfældningstrin. Dette praktiske enkeltrørsformat fremskynder synteseproceduren og maksimerer cDNA-gendannelse. Sættet indeholder færdigblandede komponenter for at reducere antallet af pipetteringstrin, der er nødvendige for at fuldføre proceduren.
Funktioner af Maxima H Minus dobbeltstrenget cDNA-syntesesæt inkluderer:
  • Effektiv syntese af fuldlængde dobbeltstrenget cDNA
  • Hurtig —procedure gennemført på mindre end to timer
  • Praktiske —færdigblandede komponenter
  • Komplet —inkluderer alle primere, kontroller og resterende RNA-fjernelsesreagenser
Applikationer
  • Fuldlængde dobbeltstrenget stumpende cDNA-syntese til kloning
  • Dobbeltstrenget cDNA-bibliotekskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -25 °C til -15 °C
Format 50 reaktioner
Optimal reaktionstemperatur 50 °C til 55 °C
Produktlinje Maxima
Produkttype cDNA-syntesesæt
Mængde 50 reaktioner
Omvendt transkriptase Maxima H minus
Til brug med (applikation) Kloning
Endelig produkttype Dobbeltstrenget cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Prøvetype RNA