Få mere at vide
Invitrogen™ TaqMan™ Omvendt transkriptionsreagenser
Artikelnummer. p-4926541
Skift visning
Antal reaktioner:
2.000 reaktioner
200 reaktioner ved 10 μl
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10117254 200 reaktioner ved 10 μl Hver
10279624 2.000 reaktioner 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117254 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N8080234
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
MultiScribe™ Reverse Transcriptase (100μL at 50U/μL)
TaqMan Revers transkriptionsreagenser giver de nødvendige reagenser til revers transkriptase-PCR (RT-PCR). Tilfældige hexamerer, oligo (dT) 16 og reverse primere er inkluderet for cDNA-syntesefleksibilitet.
TaqMan Reverse Transcription Reagenser leverer de nødvendige reagenser til reverse transcriptase-PCR (RT-PCR). Random hexamers, oligo (dT)16 og reverse primers er inkluderet for fleksibilitet i cDNA-syntese. Disse reagenser er designet til reverse transkription og PCR-amplifikation af et specifikt mål-RNA fra enten total RNA eller mRNA. Reagenserne i dette sæt muliggør totrins RT-PCR, som udføres i to separate reaktioner og er nyttigt ved detektering af flere transkripter fra en enkelt cDNA-reaktion eller ved lagring af en del af cDNA'et.
TaqMan Revers transkriptionsreagenser giver de nødvendige reagenser til revers transkriptase-PCR (RT-PCR). Tilfældige hexamerer, oligo (dT) 16 og reverse primere er inkluderet for cDNA-syntesefleksibilitet. Disse reagenser er designet til revers transkription og polymerasekædereaktionsforstærkning af et specifikt mål-RNA fra enten total-RNA eller mRNA. Reagenserne i dette sæt letter to-trins RT-PCR.
To-trins RT-PCR udføres i to separate reaktioner, nyttige ved påvisning af flere transkripter fra en enkelt cDNA-reaktion eller ved lagring af en del af cDNA'et.
Fordele ved TaqMan Omvendt transkriptionsreagenser
• Indeholder MultiScribe Bagside Transcriptase , en rekombinant moloney murin leukæmivirus revers transkriptase (MMLV RT)
• Tilfældige hexamere og oligo (dT) 16 inkluderet for fleksibilitet
• Individuelle komponenter giver alsidighed i assay-opsætningen
• Kompatibel med to-trins RT-PCR-reaktioner
ved hjælp af TaqMan Omvendt transkriptionsreagenser
TaqMan Revers transkriptionsreagenser giver alle de nødvendige komponenter til at udføre revers transkription af RNA til cDNA. Til to-trins RT-PCR kan tilfældige hexamerer, oligo (dT) 16 og sekvensspecifikke reverse primere alle anvendes. Valget af primere til revers transkription foretages bedst efter eksperimentel evaluering af alle tre primingsystemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50 U/μl
Indhold og opbevaring
• MultiScribe Bagside Transcriptase , 100μ L (50 U/μ L)
• RNase-hæmmer, 100μ L (20 U/μ L)
• dNTP-blanding, 1 mL (2,5 mM hver dNTP)
• Oligo (dT) 16 , 100μ L (50μ M)
• Tilfældige hexamere, 100μ L (50μ M)
• 10X RT-buffer, 1,5 ml
• MgCl 2- opløsning, 1,5 mL Opbevares ved
– 15 til–° 25 C.
Format Kit
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 200 reaktioner
Omvendt transkriptase MultiScribe
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner ved 10 μl
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 5 kb
Udgangsmateriale RNA