Få mere at vide
Thermo Scientific™ RevertAid RT Reverse Transcription Kit
Artikelnummer. 15255146 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
500 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15255146 500 reaktioner 500 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15255146 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1691
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific RevertAid RT Kit er et komplet system til effektiv syntese af første streng cDNA fra mRNA eller total RNA skabeloner.
De Thermo Scientific RevertAid RT Kit er et komplet system til effektiv syntese af første streng cDNA fra mRNA eller total RNA skabeloner. Sættet bruger RevertAid Bagside Transcriptase (RT), som har lavere RNase H-aktivitet sammenlignet med AMV revers transkriptase. Enzymet bibeholder aktivitet ved 42 –50 °C og er velegnet til syntese af cDNA op til 13 kb. Den rekombinante RiboLock RNase Inhibitor, der leveres med sættet, beskytter effektivt RNA mod nedbrydning ved temperaturer op til °55 C.
Første streng cDNA syntetiseret med dette system kan bruges direkte som en skabelon i PCR eller real-time PCR. Det er også ideelt som et første trin til anden streng cDNA syntese eller lineær RNA amplifikation. Radioaktivt og ikke-radioaktivt mærkede nukleotider kan inkorporeres i første strengs cDNA til anvendelse som en probe i hybridiseringsforsøg, herunder mikroarrays.
Funktioner af RevertAid RT Kit inkluderer:
• Fuldlængde første streng cDNA op til 13 kb
• Optimal reaktionstemperatur 42 C °Komplet
•kit indeholder alle komponenterne til RT-reaktioner
Anvendelser Første
•streng cDNA-syntese til RT-PCR og RT-qPCR
• Konstruktion af cDNA-biblioteker i fuld længde
• Antisense RNA syntese
Ordreinfo
Ordrer afgivet mandag til onsdag sendes næste dag; Torsdag og fredag ordrer sendes den følgende mandag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
• RevertAid Bagside Transcriptase
• Ribolock RNase-hæmmer
• 5X reaktionsbuffer
• dNTP-mix
• Random Hexamer Primer
• Nukleasefrit vand Opbevares
kl– 20 °C.
Format Kit
Reaktionshastighed 60 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 500 reaktioner
Omvendt transkriptase RevertAid
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 500 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 13 kb
Udgangsmateriale RNA