Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV VILO™ Master Mix
Artikelnummer. p-7184592
Skift visning
Inkluderer:
Kit med ezDnase
Kun sæt
Antal reaktioner:
50 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
500 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15574395 Kun sæt 50 reaktioner 50 reaktioner
15584395 Kun sæt 500 reaktioner 500 reaktioner
15523145 Kit med ezDnase 50 reaktioner 50 reaktioner
15595209 Kit med ezDnase 500 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15574395 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11756050
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SuperScript IV VILO (SSIV VILO ) Master Mix, fås med eller uden ezDNase , er en reaktionsmasterblanding designet til hurtig, følsom og reproducerbar cDNA-syntese i RT-qPCR-applikationer.
SuperScript IV VILO (SSIV VILO) Master Mix, tilgængelig med eller uden ezDNase, er en reaktionsmasterblanding designet til hurtig, sensitiv og reproducerbar cDNA-syntese i RT-qPCR-applikationer. Inkluderingen af ezDNase-enzym accelererer yderligere RT-qPCR-arbejdsgangen via et ekstremt forenklet genomisk DNA-fjernelsestrin.
SuperScript IV VILO Master Mix funktioner inkluderer:
• Hurtige RT-reaktioner på kun 10 minutter
• Praktisk et-rørs cDNA-reaktionsmastermix til to-trins RT-qPCR
• Høje udbytter reducerer Ct-værdier med mere end to cyklusser forud for alle andre revers transkriptionsreagenser
• Effektiv reaktion selv med lave skabelonmængder og prøver med suboptimal renhed
• gDNA-fjernelse på så få som to minutter (SSIV VILO Master Mix med ezDNase kun)
SSIV VILO Master Mix løfter de betroede VILO teknologi til næste niveau med den yderst processive og termostabile SuperScript IV Reverse Transcriptase og yderligere optimeret buffer. Disse komponenter muliggør effektiv cDNA-syntese ved højere temperaturer og på kortere tid. SSIV VILO mastermix giver overlegent cDNA-udbytte og følsomhed selv med suboptimal renhed eller knappe skabeloner. Det er dit nye værktøj til mere effektiv og reproducerbar RT-qPCR.
SuperScript IV VILO Master Mix med ezDNase er tilgængelig for bedre fjernelse af genomisk DNA og for yderligere at accelerere RT-qPCR-arbejdsgangen. Det ekstremt forenklede trin til fjernelse af genomisk DNA reducerer dramatisk tiden for hele revers transkriptionsprotokollen og reducerer mulig variation i genekspression på grund af RNA-tab eller -skade under konventionel DNase-behandling.
SSIV VILO mastermix resulterer i mere cDNA på kortere tid med mindre pipettering, mindre variation, mindre reaktionsinhibering, mindre gDNA-interferens og med mindre prøve end andre cDNA-syntesesæt eller masterblandinger til RT-qPCR. Ekstra ezDNase kan også købes separat.
Kilde
Oprenset fra E. coli, der udtrykker pol-genet af M-MLV, modificeret for at øge termostabilitet og halveringstid, processivitet, inhibitorresistens og for at reducere RNase
H-aktivitet Ydeevne- og kvalitetstest
Analyseret for endodeoxyribonuclease, exodeoxyribonuclease og ribonuclease, samt udbytte og længde af cDNA-produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5X
Indhold og opbevaring
•SuperScript IV VILO Master Mix (200μ L)
• SuperScript IV VILO Master Mix 'No RT' kontrol (200μ L)
• Nukleasefrit vand (1,25 ml)
Opbevares ved -15 °C til -25 °C.
Detektionsmetode qPCR
Format Master Mix
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 10 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Mængde Hver
Omvendt transkriptase SuperScript IV
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Master Mix
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 10 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kun sæt