Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Nå, Nunclon Delta-behandlet, flad bund mikroplade
Antal Wells:
96
nr. pr. pakke:
1 mikroplade
10 mikroplader
nr. pr. sag:
160 mikroplader
50 mikroplader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 50
Beskrivelse
Sikre ensartede og pålidelige resultater ved hjælp af den høje kvalitet Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Hvid polystyren plade. Hvide plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer og designet til vigtige billedkarakteristika.
- Baggrund, autoflorescens og krydstale forbedres, når du bruger Nunc Sorte eller hvide mikroplader
- Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
- Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
- Arbejdsvolumenområde: 50 til 250 L/μbrønd
- Valg af Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltaoverflade til cellebaserede analyser
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
Certificeret | Nunclon Delta-certificeret til monolagsdannelse, kloningseffektivitet, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og sterilitet |
Låg | Med låg |
Array | 8 x 12 |
Emballage | 1/Pk., 50/Cs. |
Produktlinje | Nunc |
Farve | Hvid |
Produkttype | Mikroplade |
Nederdel stil | Lav flange klemmestang |
Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
Technical Bulletin: Effects of Enlarged Surface/Volume/Ratio in Solid Phase Assays Documented on the basis of Nunc StarWell Modules
Filstørrelse: 220.6 kB
Technical Bulletin: Nunc FluoroNunc Modules and Plates - The principle behind Q.C. procedure
Filstørrelse: 159.4 kB
Technical Bulletin: Stability of Nunc Immuno MaxiSorp Surfaces
Filstørrelse: 92.6 kB
Technical Bulletin: Detergent in Polystyrene ELISA
Filstørrelse: 189.7 kB
Technical Bulletin: Edge effect in Nunc MicroWell ELISA
Filstørrelse: 181 kB
Brochures
Brochure: Nunc Cell Culture Product Selection Guide
Filstørrelse: 648.1 kB
Product Brochure: Plate Guide
Filstørrelse: 2.6 MB
Posters
Product Information
Manuals
Technical Data Sheet: Nunc F96 Microwell Plate, PS
Version: August 2015
Filstørrelse: 136.1 kB
Product Bulletins
The Surface/Volume Ratio in Solid Phase Assays
Filstørrelse: 570 kB
Warranties
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Nå, Nunclon Delta-behandlet, flad bund mikroplade >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion