Få mere at vide
Falcon™ 96-brønde, behandlet til cellekultur, mikroplade med flad bund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10498652 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve unitSize
10498652 Hvid Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10498652 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353296
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve:Hvid; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Ikke-pyrogen
  • Standardvævskultur (TC)_behandlet
  • Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
  • Individuelle bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig.
  • Falcon 96-brønds mikroplader er kompatible med automatiseringssystemer og opfylder standard ANSI/SBS fodaftryksdimensioner for mikroplader
  • Arbejdsvolumen for Media er 0,1-0,2 ml
Ordreinfo
Bulk pakket fem pr. bakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Med låg
Kulturområde 0,25 cm 2
Array 8 x 12
Emballage 5/Pk., 50/Cs.
Indbindingstype TC-behandlet
Farve Hvid
Produkttype Vævskulturplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 200μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Samlet volumen (metrisk) Well 300μ l
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Mængde 50/Cs.