Få mere at vide
Corning™ 96-brønd, cellekultur-behandlet, V-formet-bund mikroplade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10462012 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
10462012 Steril Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10462012 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 DKK
    1741.22 DKK / Pakke med 50
    Spare 123.78 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve:Klar; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 0,38 cm 2
Array 8 x 12
Indbindingstype TC-behandlet
Farve Klar
Produkttype Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Samlet volumen (metrisk) Well 0.38 mL
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Vedhæftning og vækst af forankringsafhængige celler
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 50/Cs.
Diameter (metrisk) Brønd 1.6 cm