Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Nå, Nunclon Delta-behandlet, flad bund mikroplade
Antal Wells:
96
nr. pr. pakke:
1 mikroplade
10 mikroplader
nr. pr. sag:
160 mikroplader
50 mikroplader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 50
Beskrivelse
Sikre ensartede og pålidelige resultater ved hjælp af den høje kvalitet Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Hvid polystyren plade. Hvide plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer og designet til vigtige billedkarakteristika.
- Baggrund, autoflorescens og krydstale forbedres, når du bruger Nunc Sorte eller hvide mikroplader
- Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
- Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
- Arbejdsvolumenområde: 50 til 250 L/μbrønd
- Valg af Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltaoverflade til cellebaserede analyser
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Certificeret | Nunclon Delta-certificeret til monolagsdannelse, kloningseffektivitet, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og sterilitet |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10 Pk., 160 Sager |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Mikroplade |
| Nederdel stil | Lav flange klemmestang |
| Vis mere |