Få mere at vide
Boric acid, 99.5%, for analysis Artikelnummer.: 10553001
Boric acid, 99.5%, for analysis
Artikelnummer. p-45921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 g, Plastflaske, 500g
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10553001
Brand: Thermo Scientific Acros 217085000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeVis mereVis mindre
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
pH 3.6 to 4.0 (4% at 20°C)
Farve Hvid
Navn note p.a.
Smeltepunkt 169.0°C
Tungmetaller (som Pb) 5ppm max.
Ikke_flygtigt stof 0.05% max.
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.5%
Mængde 500 g
Lineær formel H3BO3
Fysisk form fine krystaller
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Opløselighedsinformation Solubility in water: 49.5g/L (20°C). Other solubilities: 1g/18mL cold alcohol - 1g/6mL boiling alcohol, 1g/4mL glycerol, nacl, licl, mineral acids decrease the solubility, kno3,k2so4,kcl,nano3,na2so4 increase the sol.
Formel vægt 61.83
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0460936 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/03/2024 Artikelnummer217080025,217080100,217085000
PartinummerA0455803 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/09/2023 Artikelnummer217080025,217080100,217085000
PartinummerA0393958 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer217080025,217080100,217085000
PartinummerA0417024 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/12/2022 Artikelnummer217080025,217080100,217085000
PartinummerA0445542 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/09/2022 Artikelnummer217080025,217080100,217085000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Boric acid, 99.5%, for analysis >