Få mere at vide
Borsyre, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., bufferstof, ≥99,8 %, Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boric Acid |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Damptryk | 2,6 mmHg (20 °C) |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | H3BO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 61,83 g/mol |
| Procent renhed | ≥99.8% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Boric acid
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.