Få mere at vide
Borsyre, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., bufferstof,≥ 99,8 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15643280
compliance-icons
Borsyre, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., bufferstof,≥ 99,8 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15643280 Shop alle Honeywell Fluka produkter
2.5 kg, 2.5kg
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
500g
Pakke med 6
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15643280
Brand: Honeywell-Fluka 311462.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., bufferstof,≥ 99,8 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeVis mereVis mindre
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric Acid
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Damptryk 2.6mmHg (20°C)
Mængde 2.5 kg
Lineær formel H3BO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 61.83g/mol
Procent renhed ≥99.8%
Grad ACS/puriss. pa
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Borsyre, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., bufferstof,≥ 99,8 %, Honeywell Fluka™ >