Få mere at vide
Borsyre, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, pulver, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671060
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15671060 1 kg 1kg
15681060 2.5 kg 2.5kg
15601070 6 x 1 kg Pakke med 6
15691060 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15671060 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 116071KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, pulver
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric Acid
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Damptryk 2.6mmHg (20°C)
Mængde 1 kg
Lineær formel H3BO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation In accordance with ethanol
Formel vægt 61.83g/mol
Procent renhed 99.5 to 100.5%
Grad puriss.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid