Få mere at vide
Borsyre, 99,6 %, ACS-reagens
Artikelnummer. 10607581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10607581 500 g Plastflaske 500g
10435281 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10607581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423485000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00 DKK
    305.65 DKK / 500g
    Spare 44.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
Farve Brun-Rød
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Ikke_flygtigt stof 0,05 % maks. (med MeOH)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.6%
Mængde 500 g
Lineær formel H3BO3
Fysisk form Krystallinsk pulver
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Formel vægt 61.83
Procent renhed ≥99,5% (syre)
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid