Få mere at vide
Borsyre, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11399873
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399873 500 g 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11399873 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC05780500
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes i byggematerialer, porcelænsindustrien, kosmetik, fremstilling af farvestoffer, fotografi og analytisk kemi.
  • ACS-reagenskvalitet
  • Synonym: Ortoborsyre
  • Molekylformel: H 3 BO 3
  • Molmasse: 61,84 g/mol
  • CAS: 10043-35-3
  • EIN ECS nr.: 233-139-2
  • Organisk stof: Består testen
  • Ikke-flygtigt stof: 0,05 % max
Tekniske data
pH 3.8–4.8 (3.3%, water)
Opløsningens udseende Clear and Colorless
CAS 10043-35-3
Smeltepunkt 185°C (decomposition)
Identifikation Passes Test
Damptryk 2.7hPa at 20°C
Mængde 500 g
Molekylær formel BH3O3
MDL nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Opløselighedsinformation In water: 46.5g/L at 20°C
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)O
IUPAC navn borsyre
Molekylvægt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vægt 61.84g/mol
Procent renhed 99.5 to 100.5% (acidimetric)
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borsyre, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i