Få mere at vide
Borsyre, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10682251 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10682251 500 g 500g
10263370 1 kg 1kg
10223420 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10682251 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/3800/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
H3BO3, CAS-nummer-10043-35-3, 500g, hvid, 61,83g/mol, 169 grader. C, 11337, Plastikpulverglas, 3,8 til 4,8, Pulverfast, 2,7 mbar ved 20 grader. C | CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
H3BO3, CAS-nummer-10043-35-3, 500 g, hvid, 61,83 g/mol, 169 grader C, 11337, pulverbeholder af plast, 3,8 til 4,8, fast pulver, 2,7 mbar ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
pH 3,8 til 4,8
Farve Hvid
Smeltepunkt 169 °C
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 2,7 mbar ved 20 °C
Mængde 500 g
Fysisk form Pulverfast
Formel vægt 61,83 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid