Få mere at vide
Azlon™ LDPE Printede Slope Shoulder Wash Flasker
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-trykte Slope Shoulder Wash Flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
176.00 DKK - 377.00 DKK
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) For nem identifikation af indhold
Materiale LDPE
Lukning inkluderet Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Se flere specifikationer
Produkter 16
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Kemisk etiket Lukningsfarve Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Kemisk etiket Lukningsfarve Pris Antal & tilgængelighed  
11353514
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF535P
250 mL Ethanol Orange
204.88 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til  7.88 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-11-2025
Læg i indkøbskurv
10698005
Dokumentvisning
Azlon™
WGF532P
250 mL Metanol Grøn
197.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-02-2026
Læg i indkøbskurv
10697815
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF530P
250 mL Vand Hvid
197.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til  21.00 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-02-2026
Læg i indkøbskurv
10247874
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF600P
250 mL Destilleret vand Hvid
197.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-11-2025
Læg i indkøbskurv
12504927
Dokumentvisning
Azlon™
WGF500
250 mL Eau destillée Hvid
176.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
10084174
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF534P
250 mL IMS Gul
197.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-02-2026
Læg i indkøbskurv
10287674
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF531P
250 mL Acetone Rød
211.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til  6.12 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-11-2025
Læg i indkøbskurv
10034464
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF533P
250 mL Isopropanol Blå
197.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-02-2026
Læg i indkøbskurv
10421055
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF601P
500 mL Destilleret vand Hvid
219.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Læg i indkøbskurv
11990995
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF537P
500 mL Acetone Rød
219.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Læg i indkøbskurv
10339604
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF540P
500 mL IMS Gul
222.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 07-11-2025
Læg i indkøbskurv
10442585
Dokumentvisning
Azlon™
WGF538P
500 mL Metanol Grøn
222.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-02-2026
Læg i indkøbskurv
10044224
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF539P
500 mL Isopropanol Blå
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
276.00 DKK
242.26 DKK / Pakke med 5
Spare 33.74 DKK
12% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-12-2025
Læg i indkøbskurv
11363514
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF541P
500 mL Ethanol Orange
377.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-12-2025
Læg i indkøbskurv
10442395
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF536P
500 mL Vand Hvid
222.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Læg i indkøbskurv
11971538
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Azlon™
WGF501
500 mL Eau destillée Hvid
222.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til  3.00 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-02-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM LDPE-trykte Slope Shoulder Wash-flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
  • Mærkede vaskeflasker for nem identifikation af indholdet
  • Slankt design muliggør komfortabel håndtering og øget brugervenlighed
  • Udstyret med farvekodede polypropylen-lukninger
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
Tekniske data
Gennemskinnelig
LDPE
Må ikke autoklaveres
Rund
Kasket
For nem identifikation af indhold
Ja
Smal
Polypropylen
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ LDPE Printede Slope Shoulder Wash Flasker