Få mere at vide
Azlon™ LDPE Printede Slope Shoulder Wash Flasker
Artikelnummer. 11990995
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Eau destillée
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Vand
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kemisk etiket Lukningsfarve Pakningsstørrelse
11990995 500 mL Acetone Rød Pakke med 5
11353514 250 mL Ethanol Orange Pakke med 5
10698005 250 mL Metanol Grøn Pakke med 5
10697815 250 mL Vand Hvid Pakke med 5
10247874 250 mL Destilleret vand Hvid Pakke med 5
12504927 250 mL Eau destillée Hvid Pakke med 5
10084174 250 mL IMS Gul Pakke med 5
10287674 250 mL Acetone Rød Pakke med 5
10034464 250 mL Isopropanol Blå Pakke med 5
10421055 500 mL Destilleret vand Hvid Pakke med 5
10339604 500 mL IMS Gul Pakke med 5
10442585 500 mL Metanol Grøn Pakke med 5
10044224 500 mL Isopropanol Blå Pakke med 5
11363514 500 mL Ethanol Orange Pakke med 5
10442395 500 mL Vand Hvid Pakke med 5
11971538 500 mL Eau destillée Hvid Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11990995 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. WGF537P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 DKK
    192.11 DKK / Pakke med 5
    Spare 49.89 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-trykte Slope Shoulder Wash Flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM LDPE-trykte Slope Shoulder Wash-flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
  • Mærkede vaskeflasker for nem identifikation af indholdet
  • Slankt design muliggør komfortabel håndtering og øget brugervenlighed
  • Udstyret med farvekodede polypropylen-lukninger
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) ydre hals 69mm
Til brug med (applikation) For nem identifikation af indhold
Inkluderer Rød polypropylen lukning
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 5/PK
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 187 mm
Kemisk etiket Acetone
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 187 mm
Lukketype Kasket
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 16,91 oz.
Form Rund
Produkttype Vaskeflaske