Få mere at vide
Azlon™ LDPE Printede Slope Shoulder Wash Flasker
Artikelnummer. 11971538
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Eau destillée
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Vand
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11971538
Brand: Azlon™ WGF501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-trykte Slope Shoulder Wash Flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM LDPE-trykte Slope Shoulder Wash-flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
  • Mærkede vaskeflasker for nem identifikation af indholdet
  • Slankt design muliggør komfortabel håndtering og øget brugervenlighed
  • Udstyret med farvekodede polypropylen-lukninger
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) For nem identifikation af indhold
Inkluderer Farvekodet polypropylen lukning
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 5/PK
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 187 mm
Kemisk etiket Eau destillée
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 69 mm
Lukketype Kasket
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres