Få mere at vide
Azlon™ LDPE Printede Slope Shoulder Wash Flasker
Artikelnummer. 10339604
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Eau destillée
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Vand
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10339604
Brand: Azlon™ WGF540P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-trykte Slope Shoulder Wash Flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM LDPE-trykte Slope Shoulder Wash-flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
  • Mærkede vaskeflasker for nem identifikation af indholdet
  • Slankt design muliggør komfortabel håndtering og øget brugervenlighed
  • Udstyret med farvekodede polypropylen-lukninger
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,91 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) ydre hals 69mm
Til brug med (applikation) For nem identifikation af indhold
Inkluderer Gul polypropylen lukning
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 5/PK
Lukningsfarve Gul
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 187 mm
Produkttype Vaskeflaske
Kemisk etiket IMS
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 187 mm
Lukketype Kasket
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres