Få mere at vide
Azlon™ LDPE Printede Slope Shoulder Wash Flasker
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-trykte Slope Shoulder Wash Flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
Brand:  Azlon™ WGF538P
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10442585
  • 222.00 DKK / Pakke med 5
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-02-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM LDPE-trykte Slope Shoulder Wash-flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
  • Mærkede vaskeflasker for nem identifikation af indholdet
  • Slankt design muliggør komfortabel håndtering og øget brugervenlighed
  • Udstyret med farvekodede polypropylen-lukninger
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
500 mL
Gennemskinnelig
For nem identifikation af indhold
LDPE
Grøn
Nej
Rund
Vaskeflaske
Polypropylen
Kasket
Må ikke autoklaveres
16,91 oz.
69mm
Grøn polypropylen lukning
5/PK
Ja
Smal
187 mm
Metanol
187 mm
Ja
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ LDPE Printede Slope Shoulder Wash Flasker > Grønt låg og print; Methanol etiket; Kapacitet: 500 ml