Få mere at vide
Azlon™ LDPE Printede Slope Shoulder Wash Flasker
Beskrivelse
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM LDPE-trykte Slope Shoulder Wash-flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
- Mærkede vaskeflasker for nem identifikation af indholdet
- Slankt design muliggør komfortabel håndtering og øget brugervenlighed
- Udstyret med farvekodede polypropylen-lukninger
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,91 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 69mm |
| Til brug med (applikation) | For nem identifikation af indhold |
| Inkluderer | Hvid polypropylen lukning |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 5/PK |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |