Få mere at vide
Azlon™ LDPE Printede Slope Shoulder Wash Flasker
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-trykte Slope Shoulder Wash Flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
Brand: Azlon™ WGF531P
181.48 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24145" to get your promotional price.
Beskrivelse
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM LDPE-trykte Slope Shoulder Wash-flasker er uudsletteligt trykt med et udvalg af syv populære laboratorieopløsningsmidler, passende faresymboler og CAS-numre.
- Mærkede vaskeflasker for nem identifikation af indholdet
- Slankt design muliggør komfortabel håndtering og øget brugervenlighed
- Udstyret med farvekodede polypropylen-lukninger
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
            Tekniske data
| 250 mL | |
| Gennemskinnelig | |
| For nem identifikation af indhold | |
| LDPE | |
| Rød | |
| Nej | |
| Rund | |
| Vaskeflaske | |
| Polypropylen | |
| Kasket | |
| Må ikke autoklaveres | 
| 8,45 oz. | |
| 54mm | |
| Rød polypropylen lukning | |
| 5/PK | |
| Ja | |
| Smal | |
| 152 mm | |
| Acetone | |
| 152 mm | |
| Ja | 