Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine applikationsbehov.
89.90 DKK - 1530.00 DKK
Tekniske data
Lukkestørrelse | 10 mm |
---|---|
Til brug med (udstyr) | 10-425 Screw Thread Vials |
Artikelnummer | Brand | Farve | Septum | Farve (forsegling) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Septum | Farve (forsegling) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10488848
|
Thermo Scientific™
C4010-1A |
Light Blue | None | No Seal | |||||||
12483698
|
Thermo Scientific™
C4010-98BLK |
Black | None | No Seal | |||||||
12413708
|
Thermo Scientific™
C4010-98W |
White | None | No Seal | |||||||
12433648
|
Thermo Scientific™
C4010-30A |
Light Blue | PTFE/Rubber | Ivory/Red | |||||||
12453648
|
Thermo Scientific™
C4010-35BLK |
Black | PTFE/Silicone, Soft | Red/White | |||||||
12463648
|
Thermo Scientific™
C4010-35W |
White | PTFE/Silicone, Soft | Red/White | |||||||
11987298
|
Thermo Scientific™
C4010-40A |
Light Blue | PTFE/Silicone/PTFE | Red/White/Red | |||||||
12201172
|
Thermo Scientific™
C4010-55A |
Light Blue | PTFE/Silicone, Pre-slit | Blue/White | |||||||
12493648
|
Thermo Scientific™
C4010-55BLK |
Black | PTFE/Silicone, Pre-slit | Blue/White | |||||||
11953426
|
Thermo Scientific™
C4010-60A |
Light Blue | PTFE/Silicone | Red/White | |||||||
12463658
|
Thermo Scientific™
C4010-60AR |
Red | PTFE/Silicone | Red/White | |||||||
12473658
|
Thermo Scientific™
C4010-60AW |
White | PTFE/Silicone | Red/White | |||||||
12493658
|
Thermo Scientific™
C4010-60BLK |
Black | PTFE/Silicone | Red/White | |||||||
12463668
|
Thermo Scientific™
C4010-65A |
Light Blue | PTFE/Silicone, Pre-slit | Red/White |
320.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12433708
|
Thermo Scientific™
C4010-99 |
Hvid | PTFE/PE skumforing | Black |
326.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National™ 10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og er kompatible med en række forskellige autosamplere. De fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov.
- Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
- Opbevaringshætten har en solid top og forudindsat PTFE disk liner
Tekniske data
10 mm | |
10-425 Screw Thread Vials |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.