Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Artikelnummer. 11953426
Light Blue, PTFE/Silicone, Red/White, Pakke med 100
Farve:
Black
Hvid
Light Blue
Red
White
Septum:
None
PTFE/PE skumforing
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Pre-slit
PTFE/Silicone, Soft
PTFE/Silicone/PTFE
Farve (forsegling):
Black
Blue/White
Ivory/Red
No Seal
Red/White
Red/White/Red
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11953426
Brand: Thermo Scientific™ C401060A
10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine applikationsbehov.
Thermo Scientific™ National™ 10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og er kompatible med en række forskellige autosamplere. De fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Red/White
Oversigt Light Blue; Septa: Red PTFE/White Silicone
Farve Light Blue
Materiale PTFE, Silicone, Polypropylene
Forspaltet No
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Silicone
Produktlinje National
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Type Open Top Screw Cap
Lukkestørrelse 10 mm
Til brug med (udstyr) 10-425 Screw Thread Vials
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps >