Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ National™ 10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og er kompatible med en række forskellige autosamplere. De fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov.
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
            Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Red/White | 
| Oversigt | Red; Septa: Red PTFE/White Silicone | 
| Farve | Red | 
| Materiale | PTFE, Silicone, Polypropylene | 
| Forspaltet | No | 
| Septum | PTFE/Silicone | 
| Produktlinje | National | 
| Mængde | 1000 | 
| Tykkelse (metrisk) | 1.3 mm | 
| Type | Open Top Screw Cap | 
| Vis mere | 
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.