Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National™ 10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og er kompatible med en række forskellige autosamplere. De fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov.
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Rød/Hvid |
| Oversigt | White; Septa: Red PTFE/White Silicone |
| Farve | Hvid |
| Materiale | PTFE, Silicone, Polypropylene |
| Forspaltet | No |
| Septum | PTFE/Silikone |
| Produktlinje | National |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.3 mm |
| Type | Open Top Screw Cap |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.