Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Artikelnummer. 12493648
Farve:
Hvid
Lyseblå
Rød
Sort
Septum:
None
PTFE/Gummi
PTFE/PE skumforing
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone, blød
PTFE/Silikone, præ-slidset
PTFE/Silikone/PTFE
Farve (forsegling):
Blå/Hvid
Elfenben/Rød
Ingen forsegling
Rød/Hvid
Rød/Hvid/Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12493648
Brand: Thermo Scientific™ C401055BLK
10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine applikationsbehov.
Thermo Scientific™ National™ 10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og er kompatible med en række forskellige autosamplere. De fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Blå/Hvid
Oversigt Black; Septa: Blue PTFE/White Silicone - Pre-slit
Farve Sort
Materiale PTFE, Silicone, Polypropylene
Forspaltet Yes
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Silikone, præ-slidset
Produktlinje National
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Type Open Top Screw Cap
Lukkestørrelse 10 mm
Til brug med (udstyr) 10-425 Screw Thread Vials
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.