Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National™ 10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og er kompatible med en række forskellige autosamplere. De fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov.
- Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
- Opbevaringshætten har en solid top og forudindsat PTFE disk liner
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Sort |
| Oversigt | Hvid; Septa: PTFE Liner |
| Materiale (liner) | PTFE |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyethylenskum, PTFE, Polyurethan |
| Forspaltet | Nej |
| Septum | PTFE/PE skumforing |
| Produktlinje | National |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.3 mm |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.