Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Artikelnummer. 12413708
Farve:
Hvid
Lyseblå
Rød
Sort
Septum:
None
PTFE/Gummi
PTFE/PE skumforing
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone, blød
PTFE/Silikone, præ-slidset
PTFE/Silikone/PTFE
Farve (forsegling):
Blå/Hvid
Elfenben/Rød
Ingen forsegling
Rød/Hvid
Rød/Hvid/Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12413708
Brand: Thermo Scientific™ C401098W
10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine applikationsbehov.
Thermo Scientific™ National™ 10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og er kompatible med en række forskellige autosamplere. De fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov.
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Target 10-425 caps feature a flanged rim, making them suitable for Japanese autosampler trays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Ingen forsegling
Oversigt White; For 10-425 Target Vials
Farve Hvid
Materiale Polypropylene
Forspaltet No
Septum None
Produktlinje National
Mængde 100
Type Open Top Screw Cap
Lukkestørrelse 10 mm
Til brug med (udstyr) 10-425 Screw Thread Vials
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.