accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 89-84-9

H3COOHHO

CAS RN 89-84-9

IUPAC Navn: 1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethan-1-one
Synonymer: 2',4'-dihydroxyacetophenone resacetophenone resoacetophenone
Molekylvægt (g/mol): 152.15
Molekylformel: C8H8O3
InChi Key: SULYEHHGGXARJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (3)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)