Få mere at vide
2',4'-Dihydroxyacetophenone, TRC
Artikelnummer. 30382511
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30382511 5 g
1 options
Artikelnummer. 30382511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4500855G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxyacetophenone
CAS 89-84-9
Molekylær formel C8 H8 O3
Mængde 5 g
Synonym 2,4-Dihydroxyacetophenone, Ethanone, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2',4'-dihydroxy- (8CI), 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethanone, 1-Acetylbenzene-2,4-diol, 2',4'-Dihydroxyacetophenone, 2',4'-Dihydroxyphenyl methyl ketone, 4-Acetyl-1,3-benzenediol, 4-Acetylresorcinol, NSC 10883, NSC 37559, Resacetophenone, Resoacetophenone, β-Resacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)7-3-2-6(10)4-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(O)cc1O
IUPAC navn 1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0473