Få mere at vide
2',4'-Dihydroxyacetophenone, 98%
Artikelnummer. 10744221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10744221 100 g Plastflaske 100g
10315990 5 g Glasflaske 5g
10060750 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10744221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114801000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-84-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-84-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002279
InChI nøgle SULYEHHGGXARJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dihydroxyacetophenone, 2,4-dihydroxyacetophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethanone, resacetophenone, 4-acetylresorcinol, resoacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, 1-acetyl-2,4-dihydroxybenzene, resorcinol, 4-acetyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethan-1-one
PubChem CID 6990
ChEBI CHEBI:18414
SMIL CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 4'-Dihydroxyacetophenone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143.0°C to 147.0°C
Farve Brun til hvid
Tæthed 1.1800g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HO)2C6H3COCH3
Mængde 100 g
Beilstein 08, 266
Merck Index 15, 8260
Specifik vægtfylde 1.18
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (20 c). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in most common organic solvents except,benzene,chloroform and ether
IUPAC navn 1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanon
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',4'-Dihydroxyacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.