Få mere at vide
2',4'-Dihydroxyacetophenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16479416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16479416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0694
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress 2',4'-Dihydroxyacetophenone (Resacetophenone) is acetophenone carrying hydroxy substituents at positions 2' and 4'. A plant metabolite.
2',4'-Dihydroxyacetophenone (Resacetophenone) is acetophenone carrying hydroxy substituents at positions 2' and 4'. A plant metabolite.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Dihydroxyacetophenone
CAS 89-84-9
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O3
Mængde 100 mg
Synonym Resacetophenone 1-​(2,​4-​Dihydroxyphenyl)​ethanone
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C1=CC=C(O)C=C1O)=O
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism