Få mere at vide
2',4'-Dihydroxyacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11449962
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449962 250 g 250g
11439962 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449962 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12066.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-84-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-84-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002279
InChI nøgle SULYEHHGGXARJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dihydroxyacetophenone, 2,4-dihydroxyacetophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethanone, resacetophenone, 4-acetylresorcinol, resoacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, 1-acetyl-2,4-dihydroxybenzene, resorcinol, 4-acetyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethan-1-one
PubChem CID 6990
ChEBI CHEBI:18414
IUPAC navn 1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Dihydroxyacetophenone
Smeltepunkt 142°C to 146°C
Mængde 250 g
Beilstein 1282505
Merck Index 14,8140
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%