Få mere at vide
2,4-Dihydroxyacetophenone, Mikromol™
Artikelnummer. 30051996
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051996 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0294.030025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4-Dihydroxyacetophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxyacetophenone
CAS 89-84-9
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dihydroxyacetophenone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,4-Dihydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)7-3-2-6(10)4-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(O)cc1O
IUPAC navn 1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 152.0473 g/mol