Få mere at vide
2,4-Dihydroxyacetophenone, Mikromol™
Beskrivelse
2,4-Dihydroxyacetophenone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxyacetophenone |
| CAS | 89-84-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-Dihydroxyacetophenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H8 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,4-Dihydroxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)7-3-2-6(10)4-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(O)cc1O |
| IUPAC navn | 1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Vis mere |