UserName
Master mixes til realtids-PCR
Realtids-PCR eller qPCR muliggør detektion og kvantificering af målrettede nukleinsyrer. PCR-master mixes kan anvendes til at reducere risikoen for kontaminering og andre fejl relateret til blanding og pipettering.
Applied Biosystems™ Fast SYBR™ Green Master Mix
En hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv løsning til qPCR-applikationer.
Applied Biosystems™ Fast SYBR™ Green Master Mix
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
Leverer præcis kvantificering og pålidelighed på kort tid.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix
Optimer qPCR med probe-kemi ved hjælp af standardcyklingsprotokoller.
Gør din ordre komplet - Gode tilbud
FAQ
En master mix til realtids-PCR er en forberedt opløsning, der indeholder de fleste af de komponenter, der er nødvendige til PCR-reaktionen, såsom DNA-polymerase, dNTP’er, MgCl2, buffer og nogle gange fluorescerende farvestoffer, for at sikre ensartethed og effektivitet i amplifikationsprocessen.
Komponenterne i en master mix til RT-PCR omfatter:
  • DNA-polymerase: Et enzym til at syntetisere nye DNA-strenge
  • dNTP’er (deoxynukleotidtrifosfater): Byggesten til ny DNA-syntese
  • MgCl2 (magnesiumchlorid): En cofaktor, der er nødvendig for DNA-polymeraseaktivitet
  • Buffer: Opretholder de optimale pH- og saltforhold for reaktionen
  • Fluorescerende farvestof (f.eks. SYBR Green eller TaqMan-prober): Til realtidsdetektion af DNA-amplifikation
  • RNase-hæmmer: Forhindrer nedbrydning af RNA (hvis revers transkription er inkluderet)
  • Revers transkriptase: Enzym til at syntetisere cDNA fra RNA (til RT-PCR)
  • Primere: Korte DNA-sekvenser, der initierer DNA-syntese
Disse komponenter kombineres i specifikke proportioner for at sikre effektiv og præcis amplifikation af mål-DNA/-RNA.
Når du køber RT-PCR master mixes, skal du overveje følgende fem faktorer:
  1. Sørg for, at master mixen er kompatibel med det realtids-PCR-instrument og de anvendelser, den helt præcis skal bruges til.
  2. Se efter mixes, der tilbyder høj sensitivitet og specificitet til detektion af mål med lav abundans og til at skelne mellem lignende sekvenser.
  3. Kontrollér stabilitet og holdbarhed for at sikre, at mixen forbliver effektiv over tid og under opbevaringsforhold.
  4. Foretræk brugsklare mixes, der minimerer forberedelsestrin og reducerer risikoen for fejl.
  5. Afvej omkostninger mod ydeevnefunktioner under hensyntagen til dit budget og omfanget af dine eksperimenter.
Ressourcer og relateret information
Bør du bruge digital PCR eller realtids-PCR?
Et hurtigt overblik over realtids-PCR kontra traditionel PCR kontra digital PCR.
Bør du bruge digital PCR eller realtids-PCR?
Top-brands