Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX )
Artikelnummer. p-7180628 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 0.5 mL
5 x 1 mL
1 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
10ml
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15631832 1 x 0.5 mL 0.5ml
15641832 5 x 1 mL Pakke med 5
15651832 1 x 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15631832 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A28521
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er en hurtig, enkeltrørs, 4X RT-qPCR-blanding, der giver mulighed for følsom, reproducerbar påvisning af op til fire forskellige RNA/DNA-mål i en enkelt multipleksreaktion.
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (Nr ROX.) er en hurtig, enkeltrørs, 4X RT-qPCR-blanding, der muliggør følsom, reproducerbar detektion af op til fire forskellige RNA/DNA-mål i en enkelt multiplexreaktion. Særligt nyttig til diagnostik og biofarmaceutika med anvendelser inden for detektion af virale patogener og højkapacitets genekspressionsworkflows, inkluderer blandingen termostabil MMLV reverse transkriptase, dNTP'er, UNG og termostabil Fast DNA-polymerase alt sammen i et enkelt rør. TaqPath Produceres under et stærkt ISO13485 kvalitetsstyringssystem og er designet til at levere ensartet produktydelse parti efter parti.
Anmod om en evalueringsprøve
Dette enkeltrør, 4X-format muliggør nem reaktionsopsætning, —blot tilføj brugerleveret assay og prøve (Figur 1). Med reproducerbar ydeevne selv i nærvær af inhibitorer, kombineret med streng kvalitetskontrol for at minimere variation fra parti til parti, TaqPath 1-Step er Multiplex Master Mix (No ROX) et fremragende valg til dine behov for multiplex-diagnostik eller udvikling.
Funktioner i TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix inkluderer:
  • Høj følsomhed—for at opdage mål med lav kopi og reproducerbare CT-resultater
  • Seks logs med dynamisk område—med både RNA- og DNA-mål
  • Optimeret til at multipleksere—op til fire mål samtidig uden passiv referencefarve
  • Tolerant over for hæmmere, der—ofte findes i kliniske og biopharma-prøver
  • Avanceret produktionsproduktion—og proceskontrol sikrer konsistens fra parti til parti
  • Overholdelsespakke—med de mest hyppigt efterspurgte overholdelsesdokumenter, tilgængelig nedenfor, som ofte bruges til at overholde interne kvalitetssystemer og regulatoriske krav inden for molekylær diagnostisk analyse og lægemiddeludvikling
Høj følsomhed
For at muliggøre reproducerbar detektion af lav-titer patogener og transkripter TaqPath 1-Step er Multiplex Master Mix (No ROX) optimeret som en høj-koncentration 4X master-mix, der gør det muligt at indtaste flere prøver i hver reaktion, hvilket øger følsomheden selv i lavvolumen-reaktioner. Figur 1 viser konsistensen af resultaterne opnået ved detektering af 10 kopiinput af RNA-målet.
Bredt dynamisk område, der er kompatibelt med RNA og DNA
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (Nr ROX.) er optimeret til at give høj specificitet og dynamisk område til brug med både RNA- og DNA-mål. Da virologilaboratorier ofte tester for både RNA- og DNA-vira, TaqPath 1-Step er Multiplex Master Mix (No ROX) designet til at bruge én protokol til at analysere begge typer nukleinsyre. Denne fleksibilitet kan hjælpe med at strømline antallet af forskellige arbejdsgange i dit laboratorium for at forbedre effektiviteten. Figur 2 demonstrerer den fremragende PCR-linearitet på tværs af en 6-log RNA-fortyndingsserie, mens Figur 3 viser et 6-log lineært dynamisk område for både RNA- og DNA-mål.
Optimeret til multiplexing
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix er valideret til at multiplexe op til fire mål samtidigt, hvilket gør det muligt at køre yderligere mål og/eller kontroller samtidig for effektivitet eller kvalitetskontrol. Blandingen indeholder ikke en passiv referencefarve, hvilket muliggør måling af JUN farvestoffet eller en lignende emissionsbølgelængde farve i den kanal, der tidligere blev brugt til måling ROX af farvestoffet. Figur 3 demonstrerer TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) ydeevne i 4-plex reaktioner med både RNA- og cDNA-mål.
Inhibitortolerant
I modsætning til andre masterblandinger på markedet muliggør den unikke proprietære formulering af TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix (No ROX) robust ydeevne, selv i nærvær af PCR-hæmmere, der typisk findes i biofarmaceutiske produkter, molekylær diagnostik og forskningsapplikationer. Optimeret præstation under tilstedeværelse af sådanne stoffer, der normalt kan hæmme PCR, såsom heparin, hæmatin eller EDTA, hjælper med at øge tilliden, når du arbejder med en række komplekse kliniske eller biofarmaprøver. TaqPath Masterblandinger viser øget tolerance over for hæmmere sammenlignet med konkurrentblandinger (Figur 4).
Fremstillingsproduktion og proceskontrol
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (Nr ROX.) produceres under et stærkt ISO13485 kvalitetsstyringssystem, der bruger sporbare råmaterialer og validerede driftsprocedurer. Med etablerede kontroller fra indkøb til QC-udgivelse TaqPath er produktproduktionen designet til at producere ensartet produktydelse parti for parti. Figur 5 viser, at CT-lot-til-lot-konsistens bevares på tværs af flere assays med forskellige attributter og inputmålsniveauer. Den strenge kvalitetskontrol er vigtig for en række forskellige anvendelser, hvilket gør masterblandingen ideel til bioproceskvalitetskontrol, biologiske tilfældige testninger, molekylær diagnostik og forskningsapplikationer.
Generel reagens fremstillet under cGMP
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix er et generelt reagens (GPR), mærket til laboratoriebrug og fremstillet på et ISO 13485-certificeret og FDA-registreret anlæg, der overholder cGMP-principperne.
Overholdelsespakke
For effektivt at understøtte dine compliance-behov er ofte efterspurgte compliance-dokumenter tilgængelige her:
  • Kvalitetserklæring vedrørende de nuværende gode produktionspraksisser (cGMP), som TaqPath masterblandinger overholder
  • Detaljeret lot-specifik analysecertifikat (COA) (se nedenfor i afsnittet om dokumenter & downloads)
  • Produktstabilitetserklæring
  • Leverandørvurderingsstøtte
    • Gennemført selvevaluering
    • ISO Certifikater efter produktionssted
  • For forespørgsler om EU Reach-overholdelse, send en e-mail til LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
  • BSE/TSE-erklæring
  • Ændringskontrol og registrering af notifikationer
Kan du ikke finde det compliance-dokument, du leder efter? Teknisk support er her for at hjælpe.
Relaterede produkter
TaqPath 1-Step Master Mix fås i tre forskellige formuleringer:
TaqPath 1-Step qRT-PCR Master Mix (Cat. Nej. A15300) — inkluderer ROX farve som passiv reference
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (Cat. Nej. A28525) — inkluderer MUSTANG PURPLE farve som passiv reference
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (no ROX) (denne side) — indeholder ikke en passiv referencefarve
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 1 x 0,5 mL rør med 4X RT-qPCR master mix tilstrækkelig til 100 x 20μ L reaktioner.
Opbevares ved -10 °C til -30 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
PCR metode 1-Step RT-PCR
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) QuantStudio 6 Pro eller QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 eller 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, eller brug et kompatibelt realtids PCR-instrument fra en anden leverandør
Multiplex kapacitet Op til 4-plex
Passiv referencefarve Ingen
Produktlinje TaqPath
Produkttype 1-Step Multiplex Master Mix (Ingen Rox)
Mængde 1 x 0.5 mL
Følsomhed Ned til 10 eksemplarer
Forsendelsestilstand Tøris
Målspecificitet Kun RNA, både RNA og DNA
Til brug med (applikation) Mikrobiel detektion, DNA-kvantificering, Tilstedeværelse/Fravær
Termostabilitet Ikke relevant
Prøvetype DNA, RNA
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Høj