Få mere at vide
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix til qPCR
Artikelnummer. p-6476575 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
2 x 1 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
10 x 1 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
50ml
5ml
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15320929 1 mL 1ml
15350929 5 mL 5ml
15360929 50 mL 50ml
15310939 10 x 5 mL Pakke med 10
15330939 5 x 1 mL Pakke med 5
15340939 10 x 1 mL Pakke med 10
15380929 2 x 5 mL Pakke med 2
15390929 5 x 5 mL Pakke med 5
15366158 2 x 1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15320929 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A25741
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Præ-formuleret, optimeret, universelt 2X masterblanding til arbejdsgange med realtids-PCR.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix er en forudformuleret, optimeret, universel 2X master mix til realtids PCR-workflows. Kombineret med brugerleverede primersæt og skabelon PowerUp™ SYBR™ Green er Master Mix designet til at forstærke mål for nøjagtig genekspressionsanalyse.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix' funktioner inkluderer:
  • En dobbelt varmstarts-mekanisme for fremragende specificitet
  • Meget reproducerbare CT'er over et bredt dynamisk område
  • Inkludering af UDG for at forhindre overførselskontamination
  • Stabilitet af foropstilllede reaktioner i op til 72 timer
  • Kompatibilitet med de fleste realtids-qPCR-instrumenter
Enestående specificitet med dobbelt hotstart-mekanisme
Specificitet er altafgørende for at opnå data af høj kvalitet i SYBR™ Green-reaktioner og kan forbedres gennem kontrol af Taq DNA-polymerasen ved lavere temperaturer før streng primerbinding. PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix bruger Dual-Lock™ Taq DNA-polymeraseenzymet, som kombinerer to unikke hotstart-mekanismer for at hjælpe med at kontrollere dets aktivitet og forhindre uønsket tidlig aktivitet af polymerasen ved lave temperaturer. I et eksperiment, der evaluerede 24 forskellige primersæt, PowerUp™ SYBR™ genererede Green Master Mix enkeltsmeltekurver 100% af tiden, hvilket er i overensstemmelse med meget specifik forstærkning.
Stram reproducerbarhed i CT'er over et bredt dynamisk område
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix demonstrerer fremragende reproducerbarhed over et bredt dynamisk område for en række testede mål (se figur). Derudover giver denne masterblanding effektiv amplificering over 6 logs prøveinput I modsætning til konkurrentblandinger, der kan udvise hæmning ved høje cDNA-input og lave korrelationskoefficienter over et dynamisk område-eksperiment PowerUp™ SYBR™ , opretholdes Green Master Mix-effektiviteten over hele det dynamiske område for at hjælpe med at levere maksimal tillid til datakvaliteten (se figur).
UDG inkluderet til kontrol af forurening med videreført
Inkluderingen af uracil-DNA glykosylase (UDG) og dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix muliggør nedbrydning af tidligere forstærkede PCR-produkter, hvilket hjælper med at forhindre forurening af efterfølgende qPCR-reaktioner og mulige falske positiver.
Stabilitet af forudmonterede reaktioner
Den stramme kontrol af Dual-Lock™ Taq DNA-polymerasen i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix gør det muligt at samle reaktioner op til 72 timer før cyklus uden at påvirke data (se figur). Denne konsistens giver brugerne tillid og fleksibilitet i brugen af PowerUP™ SYBR™ Green Master Mix på tværs af adskillige workflow-scenarier¹.
Bred instrument-kompatibilitet
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix kan bruges i enten standard- eller hurtigcyklustilstand og er kompatibel med alle Applied Biosystems™ realtids PCR-instrumenter². Den er også kompatibel med IQ 5 og CFX96™ /- CFX384™ systemer, Roche LightCycler™ LC480 og Stratagene™ MX3005P™ systemer. ™ Bio-Rad For optimale resultater er de anbefalede primerkoncentrationer 300.800 –nM.
¹Pre-PCR-stabilitet påvirkes ikke kun af mastermixet, men også af det mål, der analyseres. For maksimal sikkerhed bør forskere bekræfte stabilitetsprofiler for deres specifikke mål.
² For optimal ydeevne anbefales standardcykling med Applied Biosystems™ 7900-systemet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring 2X-blandingen indeholder SYBR grøn farvestof, Dual-Lock Taq DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP/dTTP-blanding, varme-labilt UDG, ROX passiv referencefarve og optimerede bufferkomponenter. Indeholder 1 x 1 ml rør, tilstrækkeligt til 100 20-L μ reaktioner (10 μl Master Mix pr. reaktion).
Opbevar ved 28 – °C i mørke.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
PCR metode qPCR
Polymerase Dual-Lock Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus ViiA , 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System
Multiplex kapacitet Enkelt-plex
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje PowerUP, SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 100 reaktioner af 20 μl
Målspecificitet cDNA eller kun gDNA
Til brug med (applikation) Genekspression
Termostabilitet 72 timer, samlet reaktion
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype DNA
Volumen 1 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.