Få mere at vide
Thermo Scientific™ dNTP Mix (25 mM hver)
Artikelnummer. p-7184433 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10180740 1 mL 1ml
15717546 1 mL 1ml
11843943 5 x 1 mL Pakke med 5
15727546 5 x 1 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10180740 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1121
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific dNTP Mix (25 mM) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en slutkoncentration på 25 mM.
Thermo Scientific™ dNTP Mix (25 mM) contains premixed aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, each at a final concentration of 25 mM. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. Mixes offer the possibility to reduce the number of pipetting steps and the risk of reaction set up errors. They are designed for many different molecular biology applications.
Features
  • Greater than 99% purity confirmed by HPLC
  • Free of human and E. coli DNA
  • Long term stability, even after multiple freeze-thaw cycles when properly stored
  • Up to 95% of dNTPs remain in triphosphate form after 7 weeks at room temperature
  • Up to 90% of dNTPs remain in triphosphate form after 30 cycles of PCR (1 minute at 94°C, 3 minutes at 72°C)
Applications
  • Long range PCR (40 kb)
  • cDNA synthesis
  • PCR, RT-PCR, qPCR
  • High fidelity PCR
  • DNA labeling and sequencing
  • LAMP, RDA, MDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 25 mM
Indhold og opbevaring dNTP Mix (25 mM) indeholder færdigblandet dATP, dCTP, dGTP og dTTP i en slutkoncentration på 25 mM (1 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Etiket eller farvestof Umærket
Renhed eller kvalitetsklasse >99%
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Størrelse (slutprodukt) 40 kb