Få mere at vide
Applied Biosystems™ Absolut Q™ Universal DNA Digital PCR Master Mix (5X)
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix is compatible with a broad range of applications and over 20 million Applied Biosystems predesigned (and performance-guaranteed*) TaqMan Assays, eliminating the need to design custom assays. With 72 hours of assembled-reaction benchtop stability, this master mix enables increased productivity through automation. Simplify your workflow by avoiding assay design and minimizing assay optimization: the same assay can be used for both qPCR and digital PCR (dPCR). To use this master mix, pair it with Applied Biosystems predesigned TaqMan Assays, MAP16 plates, and the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System.
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix er kompatibel med en bred vifte af applikationer og over 20 mio. Applied Biosystems foruddesignet (og præstationsgaranteret* ) TaqMan Assays, der eliminerer behovet for at designe tilpassede assays. Med 72 timers monteret-reaktion bordpladestabilitet muliggør denne mastermix øget produktivitet gennem automatisering. Forenkle din arbejdsgang ved at undgå analysedesign og minimere analyseoptimering: det samme assay kan bruges til både qPCR og digital PCR (dPCR). For at bruge denne mastermix skal du parre den med Applied Biosystems prædesignet TaqMan Assays, MAP16 plader og QuantStudio Absolute Q Digital PCR System.
Funktionerne i Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix inkluderer:
- Universal master mix kompatibel med en bred vifte af applikationer
- Over 20 millioner foruddesignede TaqMan Assays tilgængelige (med ydeevnegaranti* ), eliminerer analysedesign og muliggør fleksibel måludvælgelse
- 72-timers stuetemperaturstabilitet for bekvemmelighed og forbedret produktivitet gennem automatisering
- Multiplex op til fire mål i én reaktion, hvilket sparer tid og ressourcer
- Indbygget tolerance for almindelige PCR-hæmmere muliggør robust ydeevne selv med udfordrende prøver
Et mastermix optimeret til dPCR-ydelse
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix repræsenterer et gennembrud inden for dPCR-teknologi. Denne meget optimerede mastermix er specielt designet til at maksimere dPCR-ydelsen, når den bruges sammen med QuantStudio Absolute Q instrument og MAP16 plader. Mastermixet udvider anvendelsesmulighederne ved problemfrit at arbejde med prædesignede TaqMan Assays. Dette eliminerer behovet for at designe tilpassede analyser til dine eksperimenter, hvilket sparer dig betydelig tid.
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix er blevet testet med en række prædesignede TaqMan Assays, der dækker følgende applikationer:
- Genekspressionsanalyse**
- Viral vektor kvantificering
- Mutationsdetektion
- SNP-genotypning
- Kopinummervariationsanalyse
Problemfri arbejdsgang fra qPCR til dPCR
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix tilbyder bekvemmeligheden ved at bruge det samme prædesignede TaqMan Assay uden modifikationer for både qPCR og dPCR, hvilket giver en ligetil og effektiv løsning til nukleinsyrekvantificering. Dette minimerer behovet for omfattende optimering, når du overfører dine analyser til et dPCR-format. Udførelsen af TaqMan Analyser er garanteret, når de bruges som anvist, hvilket giver dig tillid til dine resultater.
Højere multipleksing og automatisering
Du kan yderligere forbedre effektiviteten af din dPCR-arbejdsgang ved at multiplekse op til fire mål i en enkelt reaktion. 72-timers bordpladestabilitet muliggør også forlænget gangtid og automatisering. Dette giver dig mulighed for at opnå en højere gennemstrømning med mindre praktisk tid.
Enkel og konsekvent dPCR-procedure
At køre dine eksperimenter med Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix er ligetil. Du skal blot vælge en foruddesignet TaqMan Assay, kombiner det med masterblandingen og din DNA-prøve, indlæs i MAP16-pladen, og indsæt pladen i QuantStudio Absolut Q instrument. Mastermixet er optimeret til at arbejde problemfrit med QuantStudio Absolut Q-system til at levere følsomme og præcise dPCR-resultater.
Optimeret til opbevaringskomfort og holdbarhed
For at forbedre bekvemmeligheden opbevares Absolute Q DNA Digital PCR Universal Master Mix °ved 4 C, og det har en holdbarhedstid på to år fra fremstillingsdatoen.
*Vi garanterer, at alle vores TaqMan Assays vil gøre dig i stand til at indhente data, du kan stole på, eller vi erstatter dem uden omkostninger eller giver dig en kredit for analysens købspris.
**Vi anbefaler at bruge cDNA genereret ved hjælp af SuperScript IV VILO Master Mix for optimale resultater.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5X |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Væske |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | Digital PCR |
| Polymerase | Taq DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Teknik | Digital PCR |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ Absolut Q™ Digitalt PCR system |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.