Få mere at vide
Applied Biosystems™ VetMAX™ Hurtig Multiplex Mastermix, med ROX
Artikelnummer. p-7229283 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
30054718 100 reaktioner
30054531 500 reaktioner
30054485 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30054718 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A57081
VetMAX Fast Multiplex Master Mix med ROX er designet til at være en hurtig-cyklisk-kompatibel, multiplex-assay-kompatibel et-trins RT-PCR-mastermix til dyremolekylær diagnostik.
VetMAX Fast Multiplex Master Mix er ROX designet til at være en hurtigcyklus-kapabel, multiplex-assay-kompatibel et-trins RT-PCR mastermix til test i prøver afledt af dyr. Det kan bruges til at amplificere patogent DNA og RNA, der findes i forskellige dyreprøvematricer, herunder dem med udfordrende PCR-hæmmere. Hurtigcyklus-funktionen, kombineret med multiplexingkompatibilitet, muliggør hurtige og præcise realtids PCR-resultater på <50 minutter.
Funktioner i VetMAX Fast Multiplex Master Mix inkluderer ROX :
  • Minimer tiden til resultater samtidig med maksimal nøjagtighed og analytisk følsomhed; forstærke både DNA- og RNA-mål på samme plade ved hjælp af hurtig cykling
  • Øg fleksibiliteten ved at køre op til fire mål (eksklusive den passive referencefarve, ROX) på samme plade; kør alle assays med samme hurtigcyklende termiske profil for forbedret effektivitet
  • Øg analytisk følsomhed af assays; Formuleret for øget analytisk følsomhed, samtidig med at den stadig kan cykles hurtigt og er kompatibel med multiplex-assay
  • Styrk reaktionstolerancen over for hæmmere, der ofte findes i animalske prøvematricer såsom blod, afføring, mundvæsker, mælk og smegma
Hurtigt og fleksibelt
VetMAX Fast Multiplex Master Mix er ROX ideel til hurtigcyklende, multiplex-kompatible molekylære testarbejdsgange. På grund af sin ét-trins RT-PCR-kapacitet kan den amplificere både DNA- og RNA-mål ved hjælp af en enkelt, hurtigcyklende termisk protokol, der kører på <50 minutter.
Multiplex-kompatibel
VetMAX Fast Multiplex Master Mix med ROX er designet til multipleksning af op til fire mål (eksklusive den passive referencekanal, ROX). Dette opfylder behovet for flere data pr. reaktion og gør det med øget analytisk følsomhed og nøjagtighed.
Robust og pålidelig
VetMAX Fast Multiplex Master Mix er ROX blevet testet med animalske prøver af varierende kompleksitet, lige fra simple prøver som serum til komplekse prøver som afføring og svinemundvæsker. Dets tolerance over for PCR-inhibition gør dette produkt ideelt for brugere, der har brug for effektivitet i arbejdsgangen, selv når de arbejder med flere prøvetyper og patogenanalyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
Format Rør
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Etiket eller farvestof ROX
Mængde 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Dyresundhed
Aktiveringstid 5 min.
Kompatibilitet TaqMan™
Endelig produkttype Mastermix
Hot Start Indbygget Hot Start
Antal reaktioner 100 reaktioner
Udgangsmateriale DNA/RNA
Volumen 1 mL
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.