Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-mix, SYBR Grøn, lav ROX
Artikelnummer. p-8015682
Skift visning
Antal reaktioner:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1600 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11862173 1600 reaktioner 1600 reaktioner
11872173 400 reaktioner 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11862173 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB4322B
Inkorporerer et inert blåt farvestof for markant at forbedre kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verifikation af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker.
Thermo Scientific ABsolute Blå qPCR SYBR Green Mixes er optimeret 2X master mix til SYBR Grøn kemi. Masterblandingerne inkorporerer et inert blåt farvestof for markant at øge kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verifikation af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker. Absolute Blue qPCR-blandinger inkluderer Thermo-Start Taq hot start enzym for øget følsomhed.
  • Høj ydeevne - ABsolute følsomhed, konsistens& bekvemmelighed
  • Forbedret kontrast og reducerede fejl - identificer nemt korrekt aliquoteret reaktionsblanding i alle plader og rør
  • Universal - kompatibel med alle større qPCR-platforme
  • Tilpasningsbar - fås med ROX eller Fluorescein passive referencefarvestoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 16 x 1,25 ml ABsolute Blå QPCR SYBR Grøn lav ROX Bland (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
Tilstrækkelig til 1600 x 25μ L reaktioner.
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 system, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P
Produktlinje ABsolute Blå
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 1.600 reaktioner
Tilstrækkelig til 1600 reaktioner af 25μ L hver
Til brug med (applikation) Genekspression, Genotypebestemmelse, siRNA validering
Kompatibilitet qPCR Cyclers
Antal reaktioner 1600 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 16 x 1.25 mL