UserName
Centrifugerør
Centrifugerør er uundværlige laboratorieforbrugsartikler, der anvendes til prøveforberedelse, adskillelse, opbevaring og transport inden for forskning, kliniske, bioteknologiske og industrielle anvendelser. Vores sortiment af centrifugerør omfatter koniske rør, mikrocentrifugerør, rør, der er modstandsdygtige over for proteinbinding, samt modeller med stor kapacitet, der er designet til at understøtte en bred vifte af arbejdsgange.
Vælg mellem pålidelige mærker, herunder Corning™, Eppendorf™, Fisherbrand™, Thermo Scientific™, Labcon™, Brand™, Kimble Chase™, Duran™, Pyrex™ og Heathrow Scientific™. Disse centrifugerør fås i flere kapaciteter, steriliseringsmuligheder og lukningstyper og leverer pålidelig ydeevne, prøveintegritet og kompatibilitet med almindelige laboratoriecentrifuger.
Falcon™ 50 ml koniske centrifugerør med høj gennemsigtighed
Ideelle til cellecentrifugering, pelletering og separation ved hjælp af tæthedsgradienter.
Fisherbrand™ Easy Reader™ koniske centrifugerør af polypropylen
Påtrykte, tydelige sorte skalainddelinger sikrer nøjagtige aflæsninger.
Falcon™ 15 ml koniske centrifugerør
Fremragende optisk klarhed og pålidelig ydeevne.
Vejledning til produktvalg
FAQ
Centrifugerør bruges til at separere, behandle, transportere og opbevare flydende prøver i laboratoriearbejdsgange. De understøtter anvendelser i laboratorier inden for biovidenskab, klinisk forskning, farmaci og industri.
Vælg rørets kapacitet ud fra prøvevolumen og kompatibilitet med centrifugen. Almindelige valgmuligheder omfatter mikrocentrifugerør, 15 ml-rør, 50 ml-rør og større formater til behandling af store mængder prøver.
Polypropylen er det mest udbredte materiale til centrifugerør, da det er kemisk resistent, holdbart og kompatibelt med en bred vifte af laboratorieanvendelser.
LoBind-rør fra Eppendorf bidrager til at reducere adsorptionen af proteiner og nukleinsyrer på rørvæggene, hvilket forbedrer prøveudbyttet og understøtter følsomme analytiske arbejdsgange.
Sterile centrifugerør fås fra førende producenter, herunder mærkerne Corning, Fisherbrand og Thermo Scientific, hvilket hjælper laboratorier med at opretholde prøvernes integritet og mindske risikoen for kontaminering.