Få mere at vide
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polypropylen centrifugerør
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polypropylen-centrifugerør giver enestående kemisk resistens i en række forskellige størrelser. Påtrykte klare sorte gradueringer sikrer nøjagtige aflæsninger.
- Nonpyrogenic
- Conical bottoms
- Large labeling area
- Sterile
- With black graduations and white marking area
- 15mL Tubes are graduated in 0.5mL subdivisions from 2 to 14.5mL
- 50mL Tubes are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
Ordreinfo
Fås pakket i skumstativer eller ærmer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 95 kPa |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Packaged with two extra styrofoam racks |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Emballage | Bulk |
| Tolerance | Det anbefalede arbejdstemperaturområde for polypropylen og PET er den samme (0 - 40 °C) |
| Sterilitet | Steril |
| RNase fri | Ja |
| Dnase Free | Ja |
| Vis mere |