Få mere at vide
Corning™ Centrifugerør med CentriStar™ Kasket
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10738771 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Gradueringer:
1,5 til 14,5 ml i 0,5 ml intervaller
5 til 50 ml i intervaller på 2,5 ml
Emballage:
Bulk
Stativ
Universal rack
Ærme
Maks. RCF:
12.500 x g
15.500 x g
17.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Emballage Maks. RCF Pakningsstørrelse
10738771 15 ml 1,5 til 14,5 ml i 0,5 ml intervaller Ærme 12.500 x g Pakke med 500
10334131 50 ml 5 til 50 ml i intervaller på 2,5 ml Stativ 17.000 x g Pakke med 500
10579691 15 ml 1,5 til 14,5 ml i 0,5 ml intervaller Stativ 12.500 x g Pakke med 500
10604551 50 ml 5 til 50 ml i intervaller på 2,5 ml Bulk 17.000 x g Pakke med 500
10291433 50 ml 5 til 50 ml i intervaller på 2,5 ml Universal rack 15.500 x g Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10738771 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 DKK
    1519.35 DKK / Pakke med 500
    Spare 110.65 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Funktioner CentriStar™ hætter med en flad top, der er nem at tage af og på, og byder på avanceret ergonomi med bredere rifler og rullekantdesign for lettere greb. Corning™ Centrifugerør med CentriStar™ Caps lækagesikre design kommer med en revolutionerende stikfunktion, der praktisk talt eliminerer al nedsivning, når den bruges under anbefalede forhold.
Lækagesikkert design kommer med en revolutionerende stikfunktion, der praktisk talt eliminerer al nedsivning, når den bruges under anbefalede forhold. Funktioner CentriStar™ kasketter med en flad top, der er nem at tage på/af; tilbyder avanceret ergonomi med bredere rifler og rullekantdesign for lettere greb.
Overlegen præstation
  • Temperaturområde fra -80 °C til 120 °C
  • Konisk bund
  • Fremstillet af klar virgin medicinsk kvalitet polypropylen (PP) for fremragende synlighed og styrke
  • Steril, certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Stor hvid markeringsplet og sort printede gradueringer
  • 5 års holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Orange
Diameter (engelsk) Udvendig 0,7 tommer
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Emballage Ærme
Sterilitet Steril
Form Konisk
Længde (metrisk) 118 mm
Kapacitet (engelsk) 0,507 oz.
Bund form Konisk
Lukketype CentriStar
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Stort hvidt markeringsområde
Diameter (metrisk) 17.5 mm
Uddannet Yes
Gradueringer 1,5 til 14,5 ml i 0,5 ml intervaller
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 12.500 x g